Merck
679704
Sigma-Aldrich
3′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
97%
Sinónimos:
1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-92 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(cc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
YLTGFGDODHXMFB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F Z Sun et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 18(6), 362-363 (1993-06-01)
3-Hydroxy-4-methoxy-acetophenone (HMA) isolated from Cynanchum paniculatum was found to have analgesic effect and inhibitory action on the gastro-intestinal motility. The effect and action were equivalent to that of paeonol, HMA displayed a very low degree of antibacterial activity against Escherichia
Lee Fielding et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 49(7), 405-412 (2011-05-07)
The association constants for the interactions of 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 3-hydroxy-4-methoxyacetophenone and 4-hydroxy-3-methoxyacetophenone with β-cyclodextrin in water were measured by (1)H NMR and by isothermal titration calorimetry. Very good agreement was obtained between the different methods. The errors associated with