Merck
678953
Sigma-Aldrich
4-(1-Piperidinyl)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
1-(4-Formylphenyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-64 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Clave InChI
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Anti-inflammatory agents
  • Piperidine incorporated α-aminophosphonates for antibacterial agents
  • 5-Hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines
  • NR2B selective NMDA receptor antagonists
  • Fulleropyrrolidines
  • Fluorophores for monitoring polymerization processes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of