Merck
675040
Sigma-Aldrich
7-Chloroisatin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
187-191 °C
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1