Merck
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1732620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.401
bp
86-88 °C (lit.)
densidad
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)