672718
1-Ethylpyrrolidine
97%
Sinónimos:
N-Ethylpyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
102485
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
96.5-103.5% (NT)
97%
cadena SMILES
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)