672661
1-Phenyl-2-(di-tert.-butyl-phosphino)-1H-pyrrole
95%
Sinónimos:
cataCXium® PtB
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1cccn1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H26NP/c1-17(2,3)20(18(4,5)6)16-13-10-14-19(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-14H,1-6H3
InChI key
DVVDGSKDQGMLPW-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.