671541
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
EMIM DEP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.475
grupo funcional
phosphate
cadena SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
Clave InChI
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?