Merck
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinónimos:
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H48NO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
409.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤0.3% water
grupo funcional
amine
phosphate
cadena SMILES
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Clave InChI
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)