667218
Tri-1-naphthylphosphine
97%
Sinónimos:
P(1-nap)3, Tris(1-naphthyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
261-265 °C
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc2c(cccc2c1)P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56
InChI
1S/C30H21P/c1-4-16-25-22(10-1)13-7-19-28(25)31(29-20-8-14-23-11-2-5-17-26(23)29)30-21-9-15-24-12-3-6-18-27(24)30/h1-21H
InChI key
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?