Merck
665495
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
153.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.393
bp
74-75 °C/33 mmHg
densidad
1.154 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
Clave InChI
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of positive allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 4
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)