664030
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
135.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
47-51 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?