661635
Acrylamide-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]N([2H])C(=O)\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D/hD2
Clave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-LUPFFDCSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?