Merck
659568
Sigma-Aldrich
Chloroform-13C,d
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CDCl3
Peso molecular:
121.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
densidad
1.517 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-VVKOMZTBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)