Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
168.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
105-109 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChI key
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Mercaptophenylacetic acid (MPAA), a thiol additive, is widely used in Native Chemical Ligation (NCL) reactions for selective and efficient ligation of peptide fragments.
Application
4-Mercaptophenylacetic acid has been used in the preparation of small ubiquitin-like modifier peptides from bis(2-sulfanylethyl)amido peptide via sequential native chemical ligation.
It can be used:
It can be used:
- On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
- In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
- Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?