Merck
649317
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Sinónimos:
(R)-1-Methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (R)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole, (R)-Me-Corey-Bakshi-Shibata catalyst
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20BNO
Número de CAS:
Peso molecular:
277.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥90%
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
85-95 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CB1OC(C2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Clave InChI
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Aplicación
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sing, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Asymmetric Reduction. A Convenient Method for the Reduction of Alkynyl Ketones.
Kathlyn A. Parker et al.
The Journal of organic chemistry, 61(9), 3214-3217 (1996-05-03)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37, 1986-1986 (1998)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Artículos
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.