644919
3-Methylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
225-230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(8)9)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
HLYYXPDTFLUERX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between
Naomi Haruta et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 87(10), 641-648 (2011-12-14)
A determination method for 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid (MPC), an inhibitor of D-amino acid oxidase (DAAO), in rat plasma was developed by using high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). The structural isomer of MPC, 3-methylpyrazole-4-carboxylic acid, was used as an internal standard, and