Documentos clave
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Sinónimos:
Mercury disposal kit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Aplicación
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Envase
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Información legal
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)