637807
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
mp
113-115 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
Clave InChI
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)