636185
Ethyl 2,3-epoxypropionate
90%
Sinónimos:
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
densidad
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 - 120.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 - 49 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?