634379
2-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium salt
98 atom % D, 98 atom % 13C
Sinónimos:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C,d2),4-13C,d2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.