Merck
616494
Sigma-Aldrich
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16D4H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
327 °C (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
Clave InChI
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)