615749
Sodium propionate-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Propionic-d5 acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
285-286 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
Clave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-LUIAAVAXSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)