Merck
609366
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2 tetrahydrate
10 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
Ca(15NO3)2 · 4H2O
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
10 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
236.35 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
44 °C (lit.)
densidad
1.876 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;/i;2*1+1;;;;
Clave InChI
ICSSIKVYVJQJND-MTPOANLSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)