Merck
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Peso molecular:
106.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
Clave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)