601977
Krypton-84Kr
80 atom %
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
80 atom %
Ensayo
≥99.5% (Total Krypton)
Formulario
gas
impurezas
<0.5% Total others
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[84Kr]
InChI
1S/Kr/i1+0
Clave InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-IGMARMGPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)