600121
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2CH2)215NCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
bp
246-248 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
Clave InChI
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)