Merck
591858
Sigma-Aldrich
Myristoyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Sinónimos:
Tetradecanoyl-1-13C chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1213COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
247.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3/i14+1
Clave InChI
LPWCRLGKYWVLHQ-UJKGMGNHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)