Merck
590959
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 Bromide
gas, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Bromoethylene-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
H213C13CHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
108.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
Clave InChI
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)