590789
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6HD2Cl3O
Número de CAS:
Peso molecular:
199.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D
Clave InChI
LHJGJYXLEPZJPM-QDNHWIQGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
133 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?