Merck
587788
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinónimos:
1,6-Hexane-2,2,5,5-d4-diamine, Hexamethylene-2,2,5,5-d4-diamine
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CD2(CH2)2CD2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
120.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)