576360
Indium tin oxide coated boro-aluminosilicate glass slide
surface resistivity 5-15 Ω/sq, slide
Sinónimos:
ITO coated slide
About This Item
Productos recomendados
resistividad de superficie
5-15 Ω/sq
L × An × grosor
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
transmitancia
>85%
índice de refracción
n20/D 1.5290-1.5460 (lit.)
temperatura de transición
softening point 975 °C
cadena SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.