571466
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
89%
Sinónimos:
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
89%
índice de refracción
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
cadena SMILES
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?