Merck
570427
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 acrylate)]
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H8O2)m(C19H20N4O4)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
temperatura de transición
Tg 102 °C
λmáx.
477 nm
Descripción general
Chromophore monomer ~25 mol %.
Aplicación
NLO polymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)