566853
1-Isopropylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
densidad aparente
0.896 g/mL
cadena SMILES
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?