Merck
566217
Sigma-Aldrich
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Sinónimos:
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8F3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
283.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
342 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
Clave InChI
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Fluorescent monomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)