Merck
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Sinónimos:
Polyethylene oxide
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1