Merck
565334
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
technical grade
Sinónimos:
2-bromo-p-tolualdehyde
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH3)C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
solid
mp
30-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
  • Knoevenagel condensation
  • Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
  • Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
  • Intramolecular amination
  • Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.