Merck
559180
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
Sinónimos:
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.5290 (lit.)
Nivel de calidad
bp
273-274 °C (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
  • Enantioselective Michael reaction
  • SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)