557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
Sinónimos:
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6500 (lit.)
densidad
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
Clave InChI
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)