Merck
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentyne
98%
Sinónimos:
Isobutyl acetylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH≡CCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
densidad
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
Clave InChI
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
24.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)