Merck
532495
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
2090422
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
184-188 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)