Merck
530999
Sigma-Aldrich
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, DtBPIT
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
542.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
Nivel de calidad
descripción
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Ensayo
≥99% trace metals basis
mp
162-166 °C (lit.)
solubilidad
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)