523267
4-Bromo-2-iodoaniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-72 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1I
InChI
1S/C6H5BrIN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Preparation of quinolone derivatives.
- Synthesis of a resin-bound sulfonamide, which was used as a starting material for the preparation of 2,3,5-trisubstituted indoles.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?