521191
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
30-34 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
Clave InChI
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)