513881
6,6′-Dibromo-2,2′-dipyridyl
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
313.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
mp
220-223 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc(n1)-c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C10H6Br2N2/c11-9-5-1-3-7(13-9)8-4-2-6-10(12)14-8/h1-6H
Clave InChI
WZVWSOXTTOJQQQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Synthesis and temperature-dependent conformational preferences of macrocycles containing the 2, 2'-bipyridyl moiety.
Newkome GR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(16), 4472-4477 (1979)
Binitendra Naath Mongal et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(27), 10070-10077 (2019-06-11)
In this work, two new bis-(hydroxyphenyl)bipyridine based ruthenium complexes with 4-picoline (coded as MCS-B4M) and isonicotinic acid (coded as MCS-B5M), which act as ancillary ligands, have been synthesized and employed for the first time as photosensitizers in photocatalytic hydrogen evolution
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO