491888
Benzoic-1-13C acid
99 atom % 13C
Sinónimos:
Benzoic-1-13C acid-(phenyl-1-13C)
About This Item
Fórmula lineal:
13CC5H5CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?