490997
Uric acid-1,3-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
2,6,8-Trihydroxypurine-1,3-15N2, 15N Labeled uric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H415N2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Clave InChI
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?