Merck
489840
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3,3-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
L-4-Hydroxyphenyl(alanine-3,3-d2)
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H4CD2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
183.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])([C@H](N)C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-KETSZMSZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)