486264
Uracil-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
Clave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?