Merck
477532
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
98%
Sinónimos:
5-tert-Butylsalicylaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H3(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
Clave InChI
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde is a 5-substituted 2-hydroxy aromatic aldehyde. It participates in the synthesis of Schiff base appended porphyrazine.
Aplicación
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde may be used in the synthesis of the following organic ligands:
  • 5-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone (THTB)
  • 4-tert-butyl-2-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
  • 2-tert-butyl-6-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of new class composite adsorbent for enhanced palladium (II) detection and recovery.
Awual MR, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 209, 790-797 (2015)
Porphyrazines as molecular scaffolds: periphery-core spin coupling between metal ions of a schiff base porphyrazine.
Min Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(4), 462-465 (2003-02-06)
A novel facial composite adsorbent for enhanced copper (II) detection and removal from wastewater.
Awual MR.
Chemical Engineering Journal, 266, 368-375 (2015)
Ligand characteristics and in situ generation of Pd active species towards C-C coupling using series of 2-(1H-imidazol-2-yl) phenols.
Eseola AO, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 387, 112-122 (2014)